Stampa…
Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
PC502651-1G PC502651-5G
APOSPC502651-1GEA 61.1 EUR
APOSPC502651-1G APOSPC502651-5G
Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₆F₃NO₄
Peso molecolare: 249,143 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09264510
CAS Number: 126541-81-9