Stampa…
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC502640-1G PC502640-5G
APOSPC502640-1GEA 65.5 EUR
APOSPC502640-1G APOSPC502640-5G
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄F₃IO₂
Peso molecolare: 316,016 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09881756
CAS Number: 954815-11-3