Stampa…
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC502631-1G PC502631-5G
APOSPC502631-1GEA 102 EUR
APOSPC502631-1G APOSPC502631-5G
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃F₃IN
Peso molecolare: 297,016 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18398159
CAS Number: 868166-20-5