Stampa…
Methyl 2-chloro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502607-1G PC502607-5G
APOSPC502607-1GEA 168 EUR
APOSPC502607-1G APOSPC502607-5G
Methyl 2-chloro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2-chloro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₆ClF₃O₂
Peso molecolare: 238,591 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203770
CAS Number: 378231-19-7