Stampa…
4-Fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
PC502598-1G PC502598-25G PC502598-5G
APOSPC502598-1GEA 0 EUR
APOSPC502598-1G APOSPC502598-25G APOSPC502598-5G
4-Fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
4-Fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆FNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861396
CAS Number: 20274-69-5