Stampa…
2-Fluoro-6-nitrobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC502596-1G PC502596-5G
APOSPC502596-1GEA 125 EUR
APOSPC502596-1G APOSPC502596-5G
2-Fluoro-6-nitrobenzonitrile
2-Fluoro-6-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₃FN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08063904
CAS Number: 143306-27-8