Stampa…
Methyl 2-fluoro-4-methoxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
PC502590-1G PC502590-5G
APOSPC502590-1GEA 155 EUR
APOSPC502590-1G APOSPC502590-5G
Methyl 2-fluoro-4-methoxybenzoate
Methyl 2-fluoro-4-methoxybenzoate
Formula: C₉H₉FO₃
Peso molecolare: 184,164 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203758
CAS Number: 128272-26-4