Stampa…
Methyl 3-fluoro-5-iodobenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC502587-1G PC502587-250MG
APOSPC502587-1GEA 536 EUR
APOSPC502587-1G APOSPC502587-250MG
Methyl 3-fluoro-5-iodobenzoate 95%
Methyl 3-fluoro-5-iodobenzoate
Formula: C₈H₆FIO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18399306
CAS Number: 1261478-09-4