Stampa…
3-Fluoro-2-iodobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC502585-1G PC502585-250MG PC502585-5G
APOSPC502585-1GEA 93.1 EUR
APOSPC502585-1G APOSPC502585-250MG APOSPC502585-5G
3-Fluoro-2-iodobenzonitrile
3-Fluoro-2-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₃FIN
Peso molecolare: 247,008 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07782075
CAS Number: 916792-62-6