Stampa…
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502528-1G PC502528-250MG PC502528-5G
APOSPC502528-1GEA 58 EUR
APOSPC502528-1G APOSPC502528-250MG APOSPC502528-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₅F₅O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31561152
CAS Number: 2244080-89-3