Stampa…
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502526-1G PC502526-250MG PC502526-5G
APOSPC502526-1GEA 568 EUR
APOSPC502526-1G APOSPC502526-250MG APOSPC502526-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₂F₅NO
Peso molecolare: 223,1 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22580791
CAS Number: 1404194-78-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III