Stampa…
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502521-1G PC502521-250MG
APOSPC502521-1GEA 567 EUR
APOSPC502521-1G APOSPC502521-250MG
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₃F₅O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31561154
CAS Number: 2244086-99-3