2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₄BrF₅O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31561153 CAS Number: 2244078-00-8 UN: 3265 ADR: 8,III |