Stampa…
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502516-1G PC502516-250MG PC502516-5G
APOSPC502516-1GEA 524 EUR
APOSPC502516-1G APOSPC502516-250MG APOSPC502516-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₂F₅NO
Peso molecolare: 223,1 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28791009
CAS Number: 1806305-45-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III