Stampa…
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502513-1G PC502513-250MG PC502513-5G
APOSPC502513-1GEA 434 EUR
APOSPC502513-1G APOSPC502513-250MG APOSPC502513-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₃F₅O₂
Peso molecolare: 226,1 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28399110
CAS Number: 1799439-11-4