2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC502511-1G
PC502511-250MG
PC502511-5G
APOSPC502511-1GEA
524
EUR
APOSPC502511-1G
APOSPC502511-250MG
APOSPC502511-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula:
C₈H₄BrF₅O Peso molecolare: 291,013 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31561169 CAS Number: 2244082-19-5 UN: 1760 ADR: 8,III |