Stampa…
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502486-1G PC502486-250MG PC502486-5G
APOSPC502486-1GEA 524 EUR
APOSPC502486-1G APOSPC502486-250MG APOSPC502486-5G
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₂F₅NO
Peso molecolare: 223,1 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28791014
CAS Number: 1803789-95-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III