3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₅F₅O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31561160 CAS Number: 2244081-42-1 |