Stampa…
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)styrene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502476-1G PC502476-250MG
APOSPC502476-1GEA 372 EUR
APOSPC502476-1G APOSPC502476-250MG
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)styrene 95%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)styrene
Formula: C₉H₆F₄O
Peso molecolare: 206,137 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD30184382
CAS Number: 2168352-66-5