Stampa…
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502471-1G PC502471-250MG PC502471-5G
APOSPC502471-1GEA 524 EUR
APOSPC502471-1G APOSPC502471-250MG APOSPC502471-5G
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₃F₅O₃
Peso molecolare: 242,1 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31561159
CAS Number: 2244085-97-8