1-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC502465-1G
PC502465-5G
PC502465-10G
APOSPC502465-1GEA
219
EUR
APOSPC502465-1G
APOSPC502465-5G
APOSPC502465-10G
1-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
1-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formula:
C₇H₃BrF₄O Peso molecolare: 258,996 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22551456 CAS Number: 1129541-09-8 |