Stampa…
1,3,5-Tribromo-2,4,6-trifluorobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC502442-1G PC502442-250MG
APOSPC502442-1GEA 98.9 EUR
APOSPC502442-1G APOSPC502442-250MG
1,3,5-Tribromo-2,4,6-trifluorobenzene 97%
1,3,5-Tribromo-2,4,6-trifluorobenzene
Formula: C₆Br₃F₃
Peso molecolare: 368,771 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192722
CAS Number: 2368-49-2