Stampa…
3-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502440-1G PC502440-250MG
APOSPC502440-1GEA 611 EUR
APOSPC502440-1G APOSPC502440-250MG
3-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenol 95%
3-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenol
Formula: C₆H₃BrFNO₃
Peso molecolare: 235,995 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23132693
CAS Number: 1374772-55-0