2'-Bromo-6'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(2-Bromo-6-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC502434-1G
PC502434-25G
PC502434-5G
APOSPC502434-1GEA
45.2
EUR
APOSPC502434-1G
APOSPC502434-25G
APOSPC502434-5G
2'-Bromo-6'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone 96%
2'-Bromo-6'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula:
C₈H₃BrClF₃O Peso molecolare: 287,461 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08062425 CAS Number: 886502-80-3 |