Stampa…
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502428-1G PC502428-250MG
APOSPC502428-1GEA 623 EUR
APOSPC502428-1G APOSPC502428-250MG
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₃F₅O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31561151
CAS Number: 1309597-49-6