Stampa…
3,6-Difluoro-2-iodoaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502426-1G PC502426-250MG
APOSPC502426-1GEA 1090 EUR
APOSPC502426-1G APOSPC502426-250MG
3,6-Difluoro-2-iodoaniline 95%
3,6-Difluoro-2-iodoaniline
Formula: C₆H₄F₂IN
Peso molecolare: 255,004 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28789179
CAS Number: 1582732-86-2