Stampa…
2-Bromo-3-fluoro-6-methoxyaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502424-1G PC502424-250MG PC502424-5G
APOSPC502424-1GEA 576 EUR
APOSPC502424-1G APOSPC502424-250MG APOSPC502424-5G
2-Bromo-3-fluoro-6-methoxyaniline 95%
2-Bromo-3-fluoro-6-methoxyaniline
Formula: C₇H₇BrFNO
Peso molecolare: 220,039 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29481964
CAS Number: 1698500-38-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III