Stampa…
3-Bromo-2,5,6-trifluoroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502421-1G PC502421-5G
APOSPC502421-1GEA 655 EUR
APOSPC502421-1G APOSPC502421-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluoroaniline
3-Bromo-2,5,6-trifluoroaniline
Formula: C₆H₃BrF₃N
Peso molecolare: 225,994 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22627830
CAS Number: 1269440-68-7