Stampa…
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC502420-10G PC502420-1G PC502420-5G PC502420-25G PC502420-100G
APOSPC502420-10GEA 1040 EUR
APOSPC502420-10G APOSPC502420-1G APOSPC502420-5G APOSPC502420-25G APOSPC502420-100G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzaldehyde 97%
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₂BrF₃O
Peso molecolare: 238,989 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26687662
CAS Number: 137234-99-2