3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC502418-1G
PC502418-5G
APOSPC502418-1GEA
231
EUR
APOSPC502418-1G
APOSPC502418-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzyl alcohol 98%
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzyl alcohol
Formula:
C₇H₄BrF₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD30830100 CAS Number: 1296310-72-9 |