Stampa…
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502416-1G PC502416-250MG PC502416-5G
APOSPC502416-1GEA 524 EUR
APOSPC502416-1G APOSPC502416-250MG APOSPC502416-5G
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzaldehyde 95%
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₂BrF₃O
Peso molecolare: 238,989 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12756731
CAS Number: 1260903-08-9