Stampa…
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl alcohol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502415-1G PC502415-250MG PC502415-5G
APOSPC502415-1GEA 493 EUR
APOSPC502415-1G APOSPC502415-250MG APOSPC502415-5G
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl alcohol 95+%
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₄BrF₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12756730
CAS Number: 1260825-79-3