4,5-Difluoro-2-hydroxybenzoic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC502404-1G
PC502404-250MG
APOSPC502404-1GEA
227
EUR
APOSPC502404-1G
APOSPC502404-250MG
4,5-Difluoro-2-hydroxybenzoic acid 95+%
4,5-Difluoro-2-hydroxybenzoic acid
Formula:
C₇H₄F₂O₃ Peso molecolare: 174,102 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13185554 CAS Number: 205533-31-9 |