Stampa…
3-Fluoro-4-methoxy-5-nitrobenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502390-1G PC502390-250MG
APOSPC502390-1GEA 654 EUR
APOSPC502390-1G APOSPC502390-250MG
3-Fluoro-4-methoxy-5-nitrobenzoic acid 95%
3-Fluoro-4-methoxy-5-nitrobenzoic acid
Formula: C₈H₆FNO₅
Peso molecolare: 215,135 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12173014
CAS Number: 577-39-9