Stampa…
Methyl 3-bromo-2,4,5-trifluorobenzoate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502386-1G PC502386-250MG PC502386-5G
APOSPC502386-1GEA 516 EUR
APOSPC502386-1G APOSPC502386-250MG APOSPC502386-5G
Methyl 3-bromo-2,4,5-trifluorobenzoate 95+%
Methyl 3-bromo-2,4,5-trifluorobenzoate
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
Peso molecolare: 269,015 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11500619
CAS Number: 195532-60-6