3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC502373-1G
PC502373-250MG
APOSPC502373-1GEA
931
EUR
APOSPC502373-1G
APOSPC502373-250MG
3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzyl alcohol 95%
3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzyl alcohol
Formula:
C₈H₈FIO₂ Peso molecolare: 282,051 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD30830103 CAS Number: 2090747-09-2 |