Stampa…
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl bromide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC502351-1G PC502351-250MG PC502351-5G
APOSPC502351-1GEA 495 EUR
APOSPC502351-1G APOSPC502351-250MG APOSPC502351-5G
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl bromide 95+%
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₃Br₂F₃
Peso molecolare: 303,902 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12756732
CAS Number: 1260903-09-0