Stampa…
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC502347-1G PC502347-5G
APOSPC502347-1GEA 326 EUR
APOSPC502347-1G APOSPC502347-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzonitrile
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzonitrile
Formula: C₇HBrF₃N
Peso molecolare: 235,989 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30830098
CAS Number: 485318-78-3