Stampa…
3-Bromo-4-fluoro-2-nitroanisole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502342-1G PC502342-250MG PC502342-5G
APOSPC502342-1GEA 49.3 EUR
APOSPC502342-1G APOSPC502342-250MG APOSPC502342-5G
3-Bromo-4-fluoro-2-nitroanisole 95%
3-Bromo-4-fluoro-2-nitroanisole
Formula: C₇H₅BrFNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28739837
CAS Number: 1807192-67-1