Stampa…
2-Bromo-3',4'-difluoropropiophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC502341-1G PC502341-250MG PC502341-5G
APOSPC502341-1GEA 440 EUR
APOSPC502341-1G APOSPC502341-250MG APOSPC502341-5G
2-Bromo-3',4'-difluoropropiophenone
2-Bromo-3',4'-difluoropropiophenone
Formula: C₉H₇BrF₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11182355
CAS Number: 23384-75-0