Stampa…
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502340-1G PC502340-250MG
APOSPC502340-1GEA 474 EUR
APOSPC502340-1G APOSPC502340-250MG
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)aniline
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₅F₄NO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD20723017
CAS Number: 206546-19-2