Stampa…
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502337-1G PC502337-250MG
APOSPC502337-1GEA 609 EUR
APOSPC502337-1G APOSPC502337-250MG
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
Formula: C₇H₃BrF₃NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28737947
CAS Number: 1805591-69-8