Stampa…
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502336-1G PC502336-250MG PC502336-5G
APOSPC502336-1GEA 561 EUR
APOSPC502336-1G APOSPC502336-250MG APOSPC502336-5G
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Formula: C₇H₃F₄NO₃
Peso molecolare: 225,097 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22580776
CAS Number: 206546-18-1