Stampa…
2-Bromo-2',5'-difluoropropiophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC502334-1G PC502334-250MG PC502334-5G
APOSPC502334-1GEA 212 EUR
APOSPC502334-1G APOSPC502334-250MG APOSPC502334-5G
2-Bromo-2',5'-difluoropropiophenone
2-Bromo-2',5'-difluoropropiophenone
Formula: C₉H₇BrF₂O
Peso molecolare: 249,052 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11182341
CAS Number: 186036-04-4