Stampa…
4-Bromo-5-(difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502333-1G PC502333-250MG PC502333-5G
APOSPC502333-1GEA 466 EUR
APOSPC502333-1G APOSPC502333-250MG APOSPC502333-5G
4-Bromo-5-(difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
4-Bromo-5-(difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
Formula: C₇H₃BrF₃NO₃
Peso molecolare: 286,003 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22580935
CAS Number: 1417566-72-3