Stampa…
2-Bromo-2’-(trifluoromethyl)propiophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC502332-1G PC502332-250MG PC502332-5G
APOSPC502332-1GEA 234 EUR
APOSPC502332-1G APOSPC502332-250MG APOSPC502332-5G
2-Bromo-2’-(trifluoromethyl)propiophenone
2-Bromo-2’-(trifluoromethyl)propiophenone
Formula: C₁₀H₈BrF₃O
Peso molecolare: 281,069 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18392394
CAS Number: 104384-69-2