Stampa…
2-Bromo-2’,4’-difluoropropiophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC502325-1G PC502325-250MG PC502325-5G
APOSPC502325-1GEA 321 EUR
APOSPC502325-1G APOSPC502325-250MG APOSPC502325-5G
2-Bromo-2’,4’-difluoropropiophenone
2-Bromo-2’,4’-difluoropropiophenone
Formula: C₉H₇BrF₂O
Peso molecolare: 249,052 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07847871
CAS Number: 135206-83-6