Stampa…
2-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502321-1G PC502321-250MG PC502321-5G
APOSPC502321-1GEA 176 EUR
APOSPC502321-1G APOSPC502321-250MG APOSPC502321-5G
2-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
2-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄ClF₂N
Peso molecolare: 163,552 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14525492
CAS Number: 1204296-03-6