Stampa…
2-Fluoro-4-iodophenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50230-1G PC50230-250MG PC50230-5G
APOSPC50230-1GEA 98.6 EUR
APOSPC50230-1G APOSPC50230-250MG APOSPC50230-5G
2-Fluoro-4-iodophenylacetic acid
2-Fluoro-4-iodophenylacetic acid
Formula: C₈H₆FIO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18396991
CAS Number: 345963-96-4