Stampa…
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50229-1G PC50229-250MG PC50229-5G
APOSPC50229-1GEA 84.4 EUR
APOSPC50229-1G APOSPC50229-250MG APOSPC50229-5G
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetic acid
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetic acid
Formula: C₈H₈FNO₂
Peso molecolare: 169,153 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09032899
CAS Number: 914224-31-0